Learn More
Sartorius Supporto di ricarica pipetta e carosello
Maggiore spazio sul banco. Il supporto e il carosello di ricarica per pipette Sartorius consentono di riporre e conservare le pipette in posizione verticale per evitare contaminazioni. Per l'uso con pipette elettroniche e meccaniche PICUS™ ed eLINE™.
383.00€ - 882.00€
Specifica
Da utilizzare con Pipette Tips
Materiale Polypropylene
Tipo Pipette Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipette elettroniche Picus ed eLINE™
Include Adattatore CA universale
Visualizza altre specifiche
Includes: Adattatore CA universale
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Numero di canali Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Numero di canali Prezzo Quantità e disponibilità  
10670744
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
730981
1
383.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10191113
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
730991
4
882.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Per conservare e ricaricare pipette elettroniche e meccaniche Picus ed eLINE quando non in uso. Le pipette devono essere conservate in posizione verticale per evitare contaminazioni provenienti da scrivanie e banchi.
Specifica
Specifica
Pipette Tips
Pipette Holder
Adattatore CA universale
Polypropylene
Pipette elettroniche Picus ed eLINE™
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sartorius Supporto di ricarica pipetta e carosello