Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
La Serie PIPETMAN G offre forze di pipettaggio tra le più bassse sul mercato. Grazie al nuovo design del pistone e all'utilizzo di un lubrificante di elevata qualità, le pipette PIPETMAN G consentono ore di pipettaggio senza sforzo.
Marca: Gilson™ F144072
702.58 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
- With a redesigned piston assembly system and high quality piston grease, PIPETMAN™ G offers hours of comfortable pipetting
- PIPETMAN™ G relies on the legendary accuracy, precision, and reliability of PIPETMAN™ with improved pipetting comfort
- Made of PVDF and stainless steel
- Offers premium durability
Specifications
Declaration of Conformity | |
Metal Ejector | |
8 | |
Manual Air Displacement Pipette | |
3 Years | |
12.87 in. | |
Yellow |
Not Autoclavable | |
P8x200G | |
Pipetman G | |
Da 20 a 200 μl | |
5.98 in. | |
1.54 in. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.