Learn More
Gilson™ PIPETMAN L 4-Pipette Kit
GREENER_CHOICE
The latest manual pipette from Gilson™, PIPETMAN L combines the light and responsive piston spring of the PIPETMAN G with a new body shape designed to improve the ergonomics of the pipette.
Marca:  Gilson™ F167370
1197.69 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15654077
  • 1296.00€ / 1 set
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Locking system design which guarantees the elimination of user interaction volume drift during pipetting
  • A truly user-friendly pipette for modern busy laboratories
  • Contains 4 pipettes (2L, 20L, 200L, 1000L), conveniently packaged with 3 racks of PIPETMAN DIAMOND Tips (10L, 200L, 1000L), 4 single pipette holders, 1 Gilson Guide to Pipetting
  • 2D identification code for easy traceability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Diamond
Pipetman L
0.2-2 μL, 100-1000 μL, 2-20 μL, 20-200 μL
1
Adjustable Volume Manual Pipette
3 years
Titolo del prodotto
Gilson™ PIPETMAN L 4-Pipette Kit > L Pipette Kit