Learn More
SCAT Attacchi Rapidi
Connessione facile e sicura dei tubi capillari e dei tappi di sicurezza SCAT mediante attacchi rapidi. La valvola si chiude automaticamente quando viene scollegata. Grazie ai raccordi in PFA inclusi, è possibile collegare tutti i diametri di tubo più comuni.
Marca: SCAT 360179
36.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- I set di raccordi rapidi sono adatti per collegare 2 capillari (Set 1) o un capillare e un tappo di sicurezza SCAT (Set 2)
- Realizzati in polipropilene caricato a vetro chimicamente resistente, materiali PEEK
- Protezione contro le perdite grazie alle valvole di chiusura integrate
- Sistema chiuso per una disconnessione senza gocciolamenti con un bassissimo intrappolamento d'aria
- Minimizza la contaminazione e non è necessario spurgare le bolle d'aria dal sistema
- Adatto per capillari con diametro esterno di 1,6 / 2,3 / 3,2 mm
- Facile da usare, design ergonomico, permette una connessione sicura
- Resistenza alla pressione fino al vuoto 15 psi, 1,0 bar
Specifica
Sistemi HPLC | |
Capillari, tubi e tappi di sicurezza | |
1 x raccordo PFA 1,6/2,3/3,2 mm ID | |
Attacco rapido (f) |
Videos
-
HOW TO Use HPLC Quick Connectors with SCAT Safety Caps
Titolo del prodotto
SCAT Attacchi Rapidi > Type: Quick-Lock Connector (f)