Learn More
Microspec™ Plastic Inoculation Loops
Available as aseptic manufactured or ethylene oxide sterilized.
28.15€ - 29.10€
Specifica
Monouso Single-use
Colore Blue
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 200 mm
Tipo di imballaggio Microseal Pouch
Autoclavabile Not Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Volume Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
16654822
Vedere i documenti
Microspec™
C5
1 μL Non-sterile N/A N/A N/A
16664822
Vedere i documenti
Microspec™
C5G
1 μL Sterile
28.15€
pezzi 250
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16634822
Vedere i documenti
Microspec™
B5
5 μL Non-sterile N/A N/A N/A
16644822
Vedere i documenti
Microspec™
B5G
5 μL Sterile
29.10€
pezzi 250
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16664782
Vedere i documenti
Microspec™
A5
10 μL Non-sterile N/A N/A N/A
16674782
Vedere i documenti
Microspec™
A5G
10 μL Sterile
29.10€
pezzi 250
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Includes 250 Plastic Inoculation Loops
  • Aseptic Manufactured or Ethylene Oxide Sterilized
  • 200 mm length
Specifica
Specifica
Single-use
200 mm
Not Autoclavable
Blue
Microseal Pouch
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Microspec™ Plastic Inoculation Loops