Learn More
Quickfit™ Clip in poliacetale per giunti conici
In resina acetalica, per garantire resistenza e durata. I morsetti in resina acetalica Quickfit™ per giunti conici sono progettati per assicurare i corrispondenti accessori in vetro Quickfit™ con giunti conici.
Marca:  Quickfit™ KC24
51.71 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11901538
  • 81.45€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from polyacetal for strength and rigidity. Quickfit™ Polyacetal Clamps for Conical Joints are designed to secure corresponding Quickfit™ glassware with conical joints.
  • Effortless attachment and removal of clips
  • Reduces the need for traditional clamping
  • Withstands temperatures up to 80°C
  • Color coded sizes for quick identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10/conf.
Poliacetale
Joint Size 24/29
Morsetto per giunto
Vetreria con giunti conici
Verde
Titolo del prodotto
Quickfit™ Clip in poliacetale per giunti conici > Joint size: 24/29; Color: Green