Learn More
Grant Instruments™ Polyethylene Draining Syphon
For Grant heated circulating baths
Marca:  Grant Instruments™ SY1
33.11 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11456487
  • 34.85€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
    For use with Grant heated circulating baths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Discharge Rate: 6.5L/min.
Discharge Hose Size: 21.7in.
Container-side Hose Size: 15 in.
Drain liquids from Grant water bath for 5 to 20L (5 gal.) containers
Polyethylene
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Grant Instruments™ Polyethylene Draining Syphon > Discharge Rate: 6.5L/min.