Learn More
BRAND™ Provetta per centrifuga in polipropilene
In polipropilene ad alta trasparenza. Le provette per centrifuga BRAND™ in polipropilene possono resistere a RCF fino a 3000. Graduate e marcate CE in base alla Direttiva IVD 98/79 CE. Disponibili senza sterilizzazione e con sterilizzazione con raggi y con capacità di 15 ml o 50 ml, con o senza base. Tappi a vite in polietilene con cono sigillante inclusi.
Marca:  BRAND™ 114822
112.92 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10350192
  • 157.32€ / pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene (PP)
  • Translucent.
  • Withstands RCF up to 3000.
  • Graduated, available non-sterile and y-ray sterilized in 15 ml (graduated up to 13 ml) or 50 ml.
  • Screw cap PE with sealing cone.
  • High clarity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50 ml
Base
116 mm
Screw Cap
3000 xG
Polipropilene
Non-sterile
A fondo conico
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
Titolo del prodotto
BRAND™ Provetta per centrifuga in polipropilene > Capacità: 50 ml