Learn More
Huenersdorf™ Becher graduato in polipropilene con manico e 2 scale
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Descrizione
- Polypropylene beaker
- Graduated
- Blue embossed scale
- Injection molded scale
- Transparent
Specifica
Specifica
Colore | Trasparente |
Diametro (sistema metrico) esterno | 117 mm |
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso nelle attività di laboratorio, in officina e domestiche |
Altezza (sistema metrico) | 165 mm |
Include | Con scala stampata a iniezione e scala in rilievo blu |
Incrementi | 10 mL |
Quantità | 1 ciascuno |
Tipo | Becher |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Huenersdorf™ Becher graduato in polipropilene con manico e 2 scale >