Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ Reversed Phase HPLC Columns
Use the new Thermo Scientific™ MAbPac™ RP columns for high-performance reversed-phase (RP) HPLC and LC/MS characterization of monoclonal antibodies (mAbs), fragments, variants, antibody drug conjugates (ADCs), PEGylated proteins, and bispecific proteins.
Marca:  Thermo Scientific™ 088645
787.45 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15417162
  • 791.39€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use the new Thermo Scientific™ MAbPac™ Reversed Phase columns for high-performance reversed-phase (RP) HPLC and LC/MS characterization of monoclonal antibodies (mAbs), fragments, variants, antibody drug conjugates (ADCs), PEGylated proteins, and bispecific proteins. These columns have excellent resolution, long column lifetime, and low carry-over. The surface chemistry, particle size, and pore size, have been optimized for high resolution separations.
Compatible with organic solvent used in HPLC and MS under RP conditions
  • Resin is based on a hydrophobic supermacroporous 4μm polymer particles
  • Stable at extreme pH (0 to 14) and high temperature (up to 110 °C)
Efficient with low carry over
  • 1,500Å large pore size polymeric resin
  • Efficient separation of protein molecules with very low carry over
Designed for reversed-phase biomolecule LC and LC/MS separations
  • Superior resolution power for monoclonal antibodies and related substances
  • High efficiency with low carry-over
  • Excellent MS compatibility
  • Wide operating pH range: 0 to 14
  • High temperature stability: up to 110°C
  • High throughput
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Colonna analitica
50 mm
4 μm
1500 Å
<110°C
MAbPac
A fase inversa
Bio-LC
3 mm
4000 psi (275 bar)
0 to 14
Each
Phenyl (Ph)
DVB (Divinylbenzene) Polymer
A fase inversa
Responsibly packaged
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto001714 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number088645
Numero di lotto001521 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number088645
Numero di lotto001490 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number088645
Numero di lotto001492 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number088645
Numero di lotto001493 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number088645
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ MAbPac™ Reversed Phase HPLC Columns >