missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Mutexil™ Coprimaniche di protezione in polietilene Codice prodotto.: 11765453
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Mutexil™ Coprimaniche di protezione in polietilene

Codice prodotto. 11765453
Bianco
Click to view available options
Colore:
Bianco
Transparent

Codice prodotto. 11765453

Marca: Mutexil™ 3322048

In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

Use Mutexil™ Polypropylene Protection Sleeves for general purposes over sleeves when environmental safety and sterility requirements dictate.

  • With elastics at both ends
  • Length: 40cm
  • White, Transparent, or Blue

Specifica

Product Type Coprimaniche per uso generico
Materiale Polyethylene
Colore Bianco
Monouso
Lunghezza (sistema metrico) 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 20 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Mutexil™ Coprimaniche di protezione in polietilene >

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato