Learn More
Fisherbrand™ Rack in polipropilene per fiale per autocampionatore
I rack per fiale in polipropilene sono resistenti alla maggior parte dei solventi.
Marca:  Fisherbrand™ 15 21 2480
23.23 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12672495
  • 24.45€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Vial-Rack
  • 50 positions
  • Blue
  • Stackable
  • Feature alphanumeric indexing for easier vial identification
  • Stackable for efficient storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rack per fiale
in linea
Fiale da 4 ml
230 x 117 x 28 mm
No
Blu
50
1
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Rack in polipropilene per fiale per autocampionatore > For 4mL vials, LxWxH: 230 x 117 x 28mm