Learn More
VITLAB™ Bottiglia per reagente in polipropilene
Per la conservazione in sicurezza di liquidi e polveri. Il flacone per reagenti VITLAB™ è realizzato in polipropilene trasparente e durevole per la conservazione a lungo termine. Possibilità di scegliere tra tappi a misura di collo e tappi a vite per la massima aderenza, disponibili entrambi in numerosi formati.
42.55€ - 115.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione prolungata di liquidi |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Autoclavabile | Sì |
Product Type | Reagent Bottle |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15712046
|
VITLAB™
101594 |
100 mL | Stopper with Hexagonal Cap | NS |
74.80€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15291169
|
VITLAB™
101589 |
100 mL | Screw Cap with GL Thread | GL 32 |
59.05€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15722046
|
VITLAB™
101694 |
250 mL | Stopper with Hexagonal Cap | NS |
115.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15271159
|
VITLAB™
100589 |
500 mL | Screw Cap with GL Thread | GL 25 |
42.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10443101
|
VITLAB™
101794 |
500 mL | Stopper with Hexagonal Cap | NS |
73.20€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15281159
|
VITLAB™
100689 |
1000 ml | Vite | GL 32 |
55.80€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15732046
|
VITLAB™
101894 |
1000 mL | Stopper with Hexagonal Cap | NS |
93.80€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12895733
|
VITLAB™
102089 |
1000 mL | Screw Cap with GL Thread | GL 45 |
86.95€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15211179
|
VITLAB™
101989 |
2000 mL | Screw Cap with GL Thread | GL 63 |
65.40€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10641353
|
VITLAB™
100789 |
2000 mL | Screw Cap with GL Thread | GL 32 |
63.95€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Economical and durable plastic reagent bottles are ideal of storing liquids, powders and paste-like materials. A variety of sizes, seals (stopper or screw caps) and neck sizes are available to meet the storage needs of any lab material.- Transparent media bottles ideal for long-term storage of chemicals
- Reagent bottles featuring screw caps or neck stoppers
- Stoppers: neck-size with a hexagonal-knob cap and red core
- Screw caps: high-pitch GL threads for significant carrying power
- Larger sizes (5 and 10L) available with handles for easier carrying
- Wider mouth bottles are ideal for easier filling, especially of powders and paste-like materials
- Constructed of study polypropylene
- Good chemical and temperature resistance
- Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285
Specifica
Conservazione prolungata di liquidi | |
Polipropilene | |
Sì | |
Reagent Bottle |
Titolo del prodotto
VITLAB™ Bottiglia per reagente in polipropilene