Learn More
Buerkle™ Polypropylene Wide-Necked Bottle Codice prodotto.: 17230574
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Polypropylene Wide-Necked Bottle
Codice prodotto. 17230574 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
100 mL
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
40 mm
50 mm
65 mm
Individual customer-specific printing possible - please ask us!
Codice prodotto. 17230574
Marca: Buerkle™ 03190100
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Individual customer-specific printing possible - please ask us!
Sturdy bottle with wide-necked opening and screw cap. Particularly suitable for viscous media, powder, granules and pastes. Leakproof.
  • LDPE or PP
  • LDPE coloured brown for light-sensitive liquids
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Capacità (sistema imperiale) 3,38 once
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) interno collo 19 mm
Materiale HDPE
Quantità 1
Sterilità Non sterile
Certificazione/Conformità Suitable for foodstuffs
Closure Included
Autoclavabile Non autoclavabile
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 99.5 mm
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 46 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Titolo del prodotto
Buerkle™ Polypropylene Wide-Necked Bottle >