Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Sterile Petri Dishes
These polystyrene Sterile Petri Dishes are disposable and have convenient stacking ridges.
213.00€ - 214.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Forma | Round |
Sterilità | Sterile |
Tipo | Piastra di Petri |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15213338
|
Cole-Parmer™ Essentials
06139-01 |
60 mm |
214.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15236464
|
Cole-Parmer™ Essentials
06139-00 |
100 mm |
213.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Gamma irradiated.
- Disposable.
- With lid.
- Convenient stacking ridges.
- Packed sterile in easy-open bags of 20.
- 2 boxes/case.
Specifica
Single-use | |
Round | |
Piastra di Petri | |
500/Cs. | |
15 mm |
Polistirene | |
Sterile | |
For culturing fungi, bacteria, and other microorganisms | |
Bags |
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Essentials Sterile Petri Dishes