Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Sterile Petri Dishes
These polystyrene Sterile Petri Dishes are disposable and have convenient stacking ridges.
Marca: Cole-Parmer™ Essentials 06139-01
203.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24345" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Gamma irradiated.
- Disposable.
- With lid.
- Convenient stacking ridges.
- Packed sterile in easy-open bags of 20.
- 2 boxes/case.
Specifica
Single-use | |
Round | |
Piastra di Petri | |
500/Cs. | |
60 x 15 mm (2 x 0.563 in.) | |
0.563 in. | |
60 mm |
Polistirene | |
Sterile | |
For culturing fungi, bacteria, and other microorganisms | |
Bags | |
15 mm | |
2 in. |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Essentials Sterile Petri Dishes > Sterile Petri Dishes; Dimensions (Dia. x H): 60 x 15 mm (2 x 0.563 in.)