Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Sterile Petri Dishes
These polystyrene Sterile Petri Dishes are disposable and have convenient stacking ridges.
Marca:  Cole-Parmer™ Essentials 06139-00
202.35 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24345" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15236464
  • 213.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Gamma irradiated.
  • Disposable.
  • With lid.
  • Convenient stacking ridges.
  • Packed sterile in easy-open bags of 20.
    • 2 boxes/case.
Specifica
Specifica
Single-use
Round
Piastra di Petri
500/Cs.
100 x 15 mm (3.9 x 0.6 in.)
0.6 in.
100 mm
Polistirene
Sterile
For culturing fungi, bacteria, and other microorganisms
Bags
15 mm
3.9 in.
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Essentials Sterile Petri Dishes > Sterile Petri Dishes; Dimensions (Dia. x H): 100 x 15 mm (3.9 x 0.6 in.)