Learn More
Fisherbrand™ Navicella per pesata standard a losanga in polistirene
Progettate per travasi accurati con perdita minima di campione. La navicella per pesata standard a losanga in polistirene Fisherbrand™ è caratterizzata da una superficie liscia agevolmente flessibile. Le navicelle monouso hanno il fondo piatto e stabile e possono essere utilizzate in diversi ambienti di laboratorio e applicazioni.
23.05€ - 84.95€
Specifica
Forma del fondo | Piatto |
---|---|
Monouso | Sì |
Materiale | Polistirene |
Forma | Quadrato; A losanghe |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Analizzatore di umidità a microonde |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12972850
|
Fisherbrand™
HS1427CF |
100 mL | Black |
84.95€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
12962850
|
Fisherbrand™
HS1427BF |
30 ml | Nero |
38.50€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
12952850
|
Fisherbrand™
HS1427AAF |
5 mL | Nero |
30.80€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
12932840
|
Fisherbrand™
HS1424AAF |
5 mL | White |
29.70€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
12387552
|
Fisherbrand™
HS1424CF |
100 mL | White |
71.70€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11573422
|
Fisherbrand™
HS1424BF |
30 mL | White |
23.05€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Forma a losanga agevolmente flessibile per travasi accurati
- Il fondo ampio e piatto evita il ribaltamento
- Biologicamente inerte e resistente ad acidi diluiti e deboli, soluzioni acquose, alcool e basi
- Intervallo di temperatura da -10 a 70 °C
- Utilizzabile con analizzatori di umidità a microonde
- 500 navicelle conformi alle norme FDA e di grado alimentare per confezione
Specifica
Piatto | |
Polistirene | |
Analizzatore di umidità a microonde |
Sì | |
Quadrato; A losanghe |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Navicella per pesata standard a losanga in polistirene