Learn More
Potassium, 98%, chunks, in mineral oil, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10210903
Potassium, 98%, chunks, in mineral oil, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10210903
50 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic Bottle in Tin Can
Plastic Drum
Plastic bottle
Codice prodotto. 10210903
Marca: Thermo Scientific Acros 223860500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-09-7
Formula molecolare K
Molecular Weight (g/mol) 39.10
Numero MDL MFCD00133776
InChI Key ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atomVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
IUPAC Name potassium
SMILES [K]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium
Colore Gray
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare K
Quantità 50 g
Fieser 01,905; 06,274; 12,400; 13,170; 14,308; 15,269
Indice di Merck 15, 7725
Peso formulazione 39.1
Imballaggio Plastic bottle
Forma Chunk
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467815 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
Numero di lottoA0463550 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/06/2024 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
Numero di lottoA0458916 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/12/2023 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
Numero di lottoA0453046 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/05/2023 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
Numero di lottoA0449214 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/01/2023 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium, cubes, stored in mineral oil
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium
Titolo del prodotto
Potassium, 98%, chunks, in mineral oil, Thermo Scientific Chemicals >