Learn More
Potassium chloride, 0.010M, Conductivity Standard, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11325417
Potassium chloride, 0.010M, Conductivity Standard, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11325417
4 L
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
Codice prodotto. 11325417
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042679.K7
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Potassium chloride 0.010M solution is used as conductive standard and as electrolyte in analytical chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium chloride
Nota nome 1413μmho at 25°C
Quantità 4 L
Odore Odorless
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Intervallo percentuale saggio 0.010M
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
IUPAC Name potassio;cloruro
Solubilità Miscible with water
Peso formulazione 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Potassium chloride: 0.075%; Water: 99.925%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM31L507 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/02/2025 Catalog Number042679.K7,042679.AP,042679.K2
Numero di lottoZ14K509 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/12/2024 Catalog Number042679.K7,042679.AP,042679.K2
Numero di lottoX20K502 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/11/2024 Catalog Number042679.K7,042679.AP,042679.K2
Numero di lottoX01K512 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/11/2024 Catalog Number042679.K7,042679.AP,042679.K2
Numero di lottoU23K515 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/09/2024 Catalog Number042679.K7,042679.AP,042679.K2
Titolo del prodotto
Potassium chloride, 0.010M, Conductivity Standard, Thermo Scientific Chemicals >