Learn More
Potassium, chunks, in mineral oil, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15408989
Potassium, chunks, in mineral oil, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15408989
100 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
25 g
100 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15408989
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13267.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Potassium forms a blue solution in tetrahydrofoliate which is used for the ? -monoalkylation of -lactones in the presence of 18-crown-6. It is used for generation of potassium ethoxide in solution, for use in the Birch reduction of an aromatic ring, for preparation of potassium amide,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Potassium forms a blue solution in tetrahydrofoliate which is used for the ɑ -monoalkylation of -lactones in the presence of 18-crown-6. It is used for generation of potassium ethoxide in solution, for use in the Birch reduction of an aromatic ring, for preparation of potassium amide,
Solubility
Reacts with water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Handle and store under inert gas. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-09-7
Formula molecolare K
Molecular Weight (g/mol) 39.10
Numero MDL MFCD00133776
InChI Key ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atomVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
IUPAC Name potassium
SMILES [K]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium
Colore Gray-Silver
Nota nome chunks, in mineral oil
Punto di fusione 63°C to 64°C
Punti di ebollizione 765°C to 770°C
Densità 0.860 g/mL
Numero UN UN2257
Quantità 100 g
Indice di Merck 14,7604
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 39.1
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive
Forma Solid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10249788 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/02/2024 Catalog NumberL13267.14,L13267.22
Numero di lotto10246245 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2023 Catalog NumberL13267.22
Numero di lotto10240969 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/05/2022 Catalog NumberL13267.14,L13267.22
Numero di lotto10209714 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL13267.14,L13267.22
Numero di lotto10206909 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL13267.14,L13267.22
Titolo del prodotto
Potassium, chunks, in mineral oil, 98%, Thermo Scientific Chemicals >