Learn More
Potassium hydroxide, ca. 85%, for analysis, pellets, Thermo Scientific Chemicals
22.77€ - 479.39€
Identificatori chimici
CAS 1310-58-3
Formula molecolare HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Numero MDL MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10575355
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
134062500
250 g Plastic bottle
22.77€
250g
10113190
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
134060010
1 kg Plastic bottle
49.34€
1kg
10235140
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
134060025
2.5 kg Plastic bottle
108.54€
2.50kg
10175723
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
134060100
10 kg Plastic drum
312.56€
10kg
10454015
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
134060250
25 kg Fibre drum
479.39€
25kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Potassium hydroxide, ca. 85%, for analysis, pellets, Thermo Scientific Chemicals