Learn More
Potassium hydroxide, ca. 85%, for analysis, pellets, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10235140
Potassium hydroxide, ca. 85%, for analysis, pellets, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10235140
2.5 kg, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10235140
Marca: Thermo Scientific Acros 134060025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-58-3
Formula molecolare HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Numero MDL MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hydroxide
Nota nome ca. 85 %
Punti di ebollizione 1320.0°C
Punto di fusione 360.0°C
Intervallo percentuale saggio ca. 85%
Formula lineare KOH
Fieser 01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258
Indice di Merck 15, 7761
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: 1780g/L water (100°C), soluble in ethanol (400g/L), soluble in ammonia, slightly soluble in ether
Quantità 2.5 kg
IUPAC Name potassium hydroxide
Peso formulazione 56.11
Percent Purity ∼85%
Grado Analytical
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Pellet
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0453396 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number134060250,134060010,134060100,134062500,134060025
Numero di lottoA0467649 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number134060250,134060010,134060100,134062500,134060025
Numero di lottoA0445519 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/02/2024 Catalog Number134060250,134060010,134060100,134062500,134060025
Numero di lottoA0453396 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number134060250,134060010,134060100,134062500,134060025
Numero di lottoA0443808 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/07/2022 Catalog Number134060250,134060010,134060100,134062500,134060025
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Potassium hydroxide, ca. 85%, for analysis, pellets, Thermo Scientific Chemicals >