Learn More
Potassium hydroxide, ca. 85%, for analysis, pellets, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium hydroxide |
Nota nome | ca. 85 % |
Punti di ebollizione | 1320.0°C |
Punto di fusione | 360.0°C |
Intervallo percentuale saggio | ca. 85% |
Formula lineare | KOH |
Fieser | 01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258 |
Indice di Merck | 15, 7761 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: 1780g/L water (100°C), soluble in ethanol (400g/L), soluble in ammonia, slightly soluble in ether |
Quantità | 10 kg |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0453396 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 134060250,134060010,134060100,134062500,134060025 |
A0467649 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 134060250,134060010,134060100,134062500,134060025 |
A0445519 | Certificato di analisi | 28/02/2024 | 134060250,134060010,134060100,134062500,134060025 |
A0453396 | Certificato di analisi | 25/08/2023 | 134060250,134060010,134060100,134062500,134060025 |
A0443808 | Certificato di analisi | 06/07/2022 | 134060250,134060010,134060100,134062500,134060025 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium hydroxide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Potassium hydroxide, ca. 85%, for analysis, pellets, Thermo Scientific Chemicals >