Learn More
- Home
- Products
- Chemicals
- Bases
- Potassium Hydroxide
- Potassium hydroxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., 85-100.5%, pellets, Honeywell Fluka™
Aggiungi il prodotto a preferiti per ritrovarlo rapidamente!
Salvato!
Vedere Le Mie Liste
È stato raggiunto il limite di 350 prodotti preferiti.
Gestione Preferiti
Potassium hydroxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., 85-100.5%, pellets, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15600810
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
25 kg
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15600810
Marca: Honeywell-Fluka 0600525KG
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Chemische Identifikatoren
CAS | 1310-58-3 |
Formula molecolare | HKO |
Molecular Weight (g/mol) | 56.11 |
Numero MDL | MFCD00003553 |
InChI Key | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693Vedi altri risultatiMostra meno risultati |
PubChem CID | 14797 |
ChEBI | CHEBI:32035 |
SMILES | [OH-].[K+] |
Spezifikation
Materiale o nome chimico | Potassium hydroxide |
Nota nome | Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., 85-100.5%, pellets |
CAS max % | 100.0000% |
Intervallo percentuale saggio | 85 to 100.5% |
Formula lineare | KOH |
Numero UN | UN1813 |
Quantità | 25 kg |
IUPAC Name | potassium;hydroxide |
Peso formulazione | 56.11 |
Percent Purity | 85 to 100.5% |
Grado | puriss. |
Imballaggio | Paper / Poly Bag |
Pressione del vapore | 1mmHg (719°C) |
Forma fisica | Pellet |
Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Produktvorschläge
Altri prodotti che potrebbero interessarti
-
Codice prodotto. 10070310
-
Codice prodotto. 10454015
-
Codice prodotto. 15623070
-
Codice prodotto. 15610810
-
Codice prodotto. 15620810
-
Codice prodotto. 15630810
-
Codice prodotto. 13428578
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Potassium hydroxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., 85-100.5%, pellets, Honeywell Fluka™ >
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur