Learn More
Potassium phosphate, anhydrous, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Potassium phosphate is used as a fertilizer and food additive. It serves as a buffering agent to regulate pH. It is also used in optical modulators and for non-linear optics such as second-harmonic generation (SHG). It is involved in the phase-transfer catalyzed preparation of acetylenes from the corresponding vicinal dibromo compounds through double dehydrobromination. It is also useful for the oxidative coupling of thiols to disulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium phosphate |
Punto di fusione | 1340°C |
Nota nome | anhydrous |
Forma fisica | Granules |
Quantità | 5 kg |
Indice di Merck | 14,7660 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water; Insoluble in alcohol. |
Peso formulazione | 212.27 |
Percent Purity | 97% |
Sensibilità | Hygroscopic |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
W27K055 | Certificato di analisi | 05/10/2024 | 041587.A1,041587.30,041587.A7 |
M16K004 | Certificato di analisi | 23/01/2024 | 041587.A1,041587.30,041587.A7 |
C13Z026 | Certificato di analisi | 28/12/2021 | 041587.A1,041587.30,041587.A7 |
10187079 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 041587.A1,041587.30,041587.A7 |
I10S013 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 041587.A1,041587.30,041587.A7 |