Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX HPLC Column
This column provides consistent separations of therapeutic proteins including monoclonal antibodies, antibody drug conjugates, biosimilars and charge variants.
Marca:  Thermo Scientific™ 302972
1281.02 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15943932
  • 1287.43€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Discover the unique Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX weak cation exchange (WCX) liquid chromatography column. Designed for protein characterization including therapeutic proteins, monoclonal antibodies (mAbs), antibody drug conjugates (ADCs) and biosimilar proteins, this column offers high resolution, high efficiency separation of proteins and their charge variants.
The unique column chemistry provides excellent performance under a broad range of pH, temperature and mobile phase compositions with excellent recovery and low carryover.
Product Highlights
  • Superior resolution power for proteins, monoclonal antibodies, and associated charge variants
  • High efficiency with reproducible separa-tions
  • High recovery with low carry-over
  • Wide pH operating range: 2 – 12
  • High temperature stability: up to 60°C
  • High throughput
  • Compatible with CX-1 pH Gradient Buffers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Colonna analitica
0.4 to 1.0 mL/min
4500 psi (310 bar)
5 μm
Nonporous
10°C to 60°C
ProPac
Ion Exchange
Bio-LC
4 mm
150 mm
Recommended: Goods Buffers and NaCl. Minimum 20 mM salt required. Do not rinse with pure DI H2O
2 to 12
1 Column
Carboxylate
Nonporous DVB Particles with Hydrophilic Coating
Ion Exchange
Responsibly packaged
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto001515 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number302972
Numero di lotto000388 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number302972
Numero di lotto002207 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number302972
Numero di lotto001502 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number302972
Numero di lotto000413 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number302972
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX HPLC Column >