Learn More
Contec™ Panni preimbevuti non tessuti PROSAT™ Sterile™
Per la pulizia di isolatori, armadi, cappe e altre apparecchiature e utensili per camere sterili. I panni non tessuti preimbevuti sterili Contec™ PROSAT™ sono ideali per la pulizia dopo il campionamento con la piastra BD RODAC™. Questi panni sono progettati specificatamente per ambienti sterili.
Marca: Contec™ PS-7030IR-BPR
694.20 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Descrizione
Wipe down isolators, cabinets, hoods, and other cleanroom equipment and tools. Contec™ PROSAT™ Sterile Presaturated Nonwoven Wipes are ideal for cleanup following BD RODAC™ plate sampling. These wipes are designed specifically for sterile environments.
- Progettati per applicazioni nel settore farmaceutico, biotecnologico e di dispositivi medici
- Panni in tessuto non tessuto in 100% poliestere spunlace per i dispositivi di pulizia in poliestere idrolegato/cellulosa per un'igiene migliore ed economica o i panni in polipropilene termosaldato per una durata maggiore
- Comodamente presaturati con una miscela 70/30 di IPA di grado semiconduttore e di acqua deionizzata, che consente di ridurre le emissioni di COV e i rifiuti pericolosi
- Tutti i panni sono sterilizzati con radiazioni gamma fino a un livello di garanzia della sterilità di 10-6 e convalidati secondo le linee guida AAMI ISO 11137 (Metodo 1)
- Certificato di sterilità e certificato di irradiazione inclusi
- Consigliati per l’uso in ambienti ISO Classe 5 (FED-STD-209E Classe 100/M3.5)
- Le buste richiudibili numerate singolarmente con lotto e con etichette a prova di manomissione garantiscono l’integrità e la pulizia del prodotto
Compliance
Sterilità convalidata con un livello di garanzia della sterilità di 10-6 in conformità con le linee guida del metodo 1 dell’AAMI/ISO 1137.
Specifica
Pre-saturated Wipe | |
23 cm | |
23 cm | |
ISO Class 4 | |
Ideal for Routine Cleaning and Wipe Down of Lab Tools, Instruments and Other Equipment and Designed for Sterile Environments | |
70% IPA, 30% DI water |
9 in. | |
9 pollici | |
Polyester | |
22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.) | |
20 Pk. | |
Sterile |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Sicurezza e movimentazione
- CONTEC PROSAT STERILE AMP DELTA 70/30 IPA & DI WATER
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1091595-0-0-1 | Certificato di qualità | 01/03/2025 | PS-7030IR-BPR |
1078801-0-0-1 | Certificato di qualità | 06/02/2025 | PS-7030IR-BPR |
1057067-0-0-1 | Certificato di qualità | 10/09/2024 | PS-7030IR-BPR |
1048120-0-0-1 | Certificato di qualità | 15/08/2024 | PS-7030IR-BPR |
1048119-0-0-1 | Certificato di qualità | 02/07/2024 | PS-7030IR-BPR |