Learn More
Contec™ Panni preimbevuti non tessuti PROSAT™ Sterile™
Per la pulizia di isolatori, armadi, cappe e altre apparecchiature e utensili per camere sterili. I panni non tessuti preimbevuti sterili Contec™ PROSAT™ sono ideali per la pulizia dopo il campionamento con la piastra BD RODAC™. Questi panni sono progettati specificatamente per ambienti sterili.
Marca: Contec™ PSC20001-BPR
818.63 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Descrizione
Wipe down isolators, cabinets, hoods, and other cleanroom equipment and tools. Contec™ PROSAT™ Sterile Presaturated Nonwoven Wipes are ideal for cleanup following BD RODAC™ plate sampling. These wipes are designed specifically for sterile environments.
- Designed for pharmaceutical, biotech, and medical device applications
- Choose spunlaced nonwoven 100% polyester wipes for improved cleanliness, economical hydroentangled polyester/cellulose wipers, or meltblown polypropylene wipes for improved durability
- Conveniently presaturated with 70/30 blend of semi-conductor grade IPA and DI water to reduce VOC emissions and hazardous waste
- All wipes are sterilized by gamma radiation to a 10-6 Sterility Assurance Level and validated per AAMI ISO 11137 (Method 1) guidelines
- Certificate of Sterility and Certificate of Irradiation included
- Recommended for use in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
- Individually lot numbered resealable pouches with tamper-evident labels ensure product integrity and cleanliness
Compliance
Sterilità convalidata con un livello di garanzia della sterilità di 10-6 in conformità con le linee guida del metodo 1 dell’AAMI/ISO 1137.
Specifica
Pre-saturated Wipe | |
23 cm | |
27.9 cm | |
ISO Class 4 | |
Ideal for Routine Cleaning and Wipe Down of Lab Tools, Instruments and Other Equipment and Designed for Sterile Environments | |
70% IPA, 30% acqua deionizzata |
9 in. | |
11 in. | |
Polyester Cellulose | |
23 x 28 cm (9 x 11 in.) | |
24 Pk. | |
Sterile |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Sicurezza e movimentazione
- CONTEC PROSAT AMP SIGMA 70/30 IPA & DI WATER
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1099144-0-0-1 | Certificato di qualità | 31/01/2025 | PSC20001-BPR |
1087230-0-0-1 | Certificato di qualità | 31/01/2025 | PSC20001-BPR |
1068278-0-0-1 | Certificato di qualità | 12/09/2024 | PSC20001-BPR |
1051013-0-0-1 | Certificato di qualità | 25/05/2024 | PSC20001-BPR |
1016522-0-0-1 | Certificato di qualità | 18/01/2024 | PSC20001-BPR |