Learn More
Sartorius Prospenser Plus Bottle-top Dispenser
BIOPHARMA
High quality bottletop dispensers with superior chemical resistance. Sartorius Prospenser Plus Bottle-top Dispenser is safe, convenient and customizable, making it ideal for a wide range of dispensing needs.
Marca:  Sartorius LH-723073
463.99 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15765595
  • 682.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
360° Rotating Dispensing Head
Autoclavable
Borosilicate Glass
Dispensing
0.25 mL
0.20%
4°C to 50°C
175 mm (5 mL)
Bottletop Dispenser
Gray and White
2 to 10 mL
A32, A38, S40 Bottle Adapters
0.60%
39.2°F to 122°F
2 Years
Titolo del prodotto
Sartorius Prospenser Plus Bottle-top Dispenser > Vol. Range: 2 to 10mL; Increment: 0.25mL; Test Vol.: 10mL