Learn More
Thermo Scientific™ PT100 External Probe
For Use With: Cimarec and Supernuova Hotplates and Hotplate Stirrers
Marca: Thermo Scientific™ CIC0001447
58.61 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
For Use With: Cimarec and Supernuova Hotplates and Hotplate Stirrers
Specifica
PT100 External probe, 0-400°C, Stainless steel, for all sizes of Cimarec+ and SuperNuova+ Hotplates and Hotplate Stirrers | |
Da 0 °C a 400 °C | |
Digital |
Cimarec and Supernuova Hotplates and Hotplate Stirrers | |
Probe | |
Stainless Steel |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now