Learn More
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrers are for use with plain glass, metal or PTFE Shafts.
Marca:  Fisherbrand™ 005.910100
Codice prodotto. 16205931
  • 92.75€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
Specifica
Specifica
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer
10 mm
°°
100 mm
1
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer > Shaft: 10mm; Rotor: 100mm