Learn More
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrers are for use with plain glass, metal or PTFE Shafts.
Marca:  Fisherbrand™ 005.916100
Codice prodotto. 16245931
  • 109.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
Specifica
Specifica
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer
16 mm
°°
100 mm
1
PTFE
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer > Shaft: 16mm; Rotor: 100mm