Learn More
PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 30 strati EnviroTack™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Esclusivamente da PURUS™, i tappetini EnviroTack™ sono in assoluto i primi prodotti per il controllo dei contaminanti contenenti materiali rinnovabili a base vegetale e privi di OGM. Rappresentano un'alternativa ecologica alla rimozione di polvere e sporcizia dovuti a traffico pedonale e ruote delle attrezzature
Marca:  PURUS™ PS 1836 34 G
Codice prodotto. 15753599
  • 82.70€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ecocompatibile, contenente un materiale rinnovabile brevettato a base vegetale e privo di OGM che riduce le emissioni di CO2 durante il processo di produzione
  • Robusto ed efficace, offre prestazioni affidabili e sofisticate
  • Copertura adesiva uniforme per prestazioni ottimali ad ogni strato
  • Può essere riciclato attraverso i tradizionali sistemi di riciclaggio della plastica o attraverso la partnership di Fisher Scientific con PURUS™ e Terra Cycle
  • Le linguette numerate a basso profilo garantiscono la rimozione di un foglio alla volta e indicano il numero di strati rimanenti
Certifications
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001
Specifica
Specifica
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001
Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali
Regular Tack
Film: 33 μm Adhesive: 8 μm
LDPE misto
457 x 914 mm
30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione
Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm
Grigio
Titolo del prodotto
PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 30 strati EnviroTack™ > Grigio; 18 x 36 poll.; 1,8 mil; 4/confezione