Learn More
Bottiglie rotonde per terreni di coltura in vetro borosilicato ambrato Pyrex™ senza tappo
Bottiglie per terreni di coltura in vetro ambrato, per conservare materiali fotosensibili. Le bottiglie rotonde per terreni di coltura in vetro borosilicato ambrato Pyrex™ sono prodotte in vetro borosilicato con rivestimento ambrato e assorbimento UV fino a 500 nm.
Marca:  Pyrex 1519/08
Codice prodotto. 10271320
  • 564.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Store light sensitive materials in these amber glass media bottles. PyrexTM Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles are manufactured from amber-coated borosilicate glass and UV absorbent up to 500nm.
  • Bottles only
  • Supplied without cap or pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
500 ml
Ambra
Vetro borosilicato
ISO 4796
Rotondo
Media Bottle
86 mm
16,9 once
Conservazione di materiale fotosensibile
10/PK
No
Larga
176 mm
6.9 in.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Bottiglie rotonde per terreni di coltura in vetro borosilicato ambrato Pyrex™ senza tappo > Capacità: 500mL