Learn More
Piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato Pyrex™
Le piastre in vetro borosilicato riutilizzabili con bordi per impieghi gravosi sono ideali per la conservazione e la cristallizzazione.
Marca: Pyrex 1470/16D
779.71 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Reusable borosilicate glass dishes with heavy duty rims ideal for storage and crystallization.
- Complies to DIN 12337
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Suitable for use up to 400°C
- Chemically and thermally resistant
Specifica
DIN 12337 | |
2000 mL | |
Round | |
For use up to 400°C | |
190 mm |
Piatto | |
Borosilicate Glass | |
Piastra per cristallizzazione | |
90 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche