Learn More
Bottiglie per reagenti con imboccatura stretta in vetro borosilicato con tappi in vetro Pyrex™
Flaconi per reagenti in vetro, per riporre reagenti, standard analitici e terreni di coltura. I flaconi per reagenti a imboccatura stretta in vetro borosilicato Pyrex™ con tappo in vetro sono caratterizzati da un'eccellente resistenza chimica e possono resistere alle alte temperature.
203.00€ - 2725.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 4796-2 |
Closure Included | Sì |
Bocca | Stretta |
Materiale chiusura | Vetro |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12643292
|
Pyrex
1521/04D |
100 ml |
347.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12653292
|
Pyrex
1521/06D |
250 ml |
371.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11307864
|
Pyrex
1521/08D |
500 ml |
472.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11317864
|
Pyrex
1521/10D |
1000 ml |
800.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15537690
|
Pyrex
1521/12D |
2000 mL |
2725.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 02-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11337864
|
Pyrex
1521/16D |
5000 ml |
203.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11347864
|
Pyrex
1521/18D |
10000 ml |
309.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11357864
|
Pyrex
1521/22D |
20000 ml |
600.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Conformi a ISO 4796-2
- Dotati di tappo in vetro pieno
- In vetro borosilicato Pyrex™ con collo smerigliato
- Autoclavabili
Specifica
Vetro borosilicato | |
Sì | |
Vetro |
ISO 4796-2 | |
Stretta | |
Tappo |
Titolo del prodotto
Bottiglie per reagenti con imboccatura stretta in vetro borosilicato con tappi in vetro Pyrex™