Learn More
Provetta per coltura a fondo tondo in vetro borosilicato con tappo a vite Pyrex™
Per attività di coltura con tappi a vite in PBT e dischi in gomma rivestiti in PTFE. Le provette per coltura Pryex™ sono disponibili in un'ampia gamma di formati per soddisfare tutte le necessità.
328.00€ - 1669.20€
Specifica
Materiale chiusura | Fenolico |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato Pyrex |
Da utilizzare con | Ideale per attività di coltura |
Include | Tappo a vite |
Materiale rivestimento interno | PTFE |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10004654
|
Pyrex
1636/26MP |
11 ml | 100 mm |
605.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
12505077
|
Pyrex
1636/04MP |
14 ml | 125 mm |
488.80€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11940955
|
Pyrex
1636/30MP |
19 ml | 160 mm |
430.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11307824
|
Pyrex
1636/32MP |
15 ml | 100 mm |
435.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11317824
|
Pyrex
1636/34MP |
28 ml | 180 mm |
397.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10297774
|
Pyrex
1636/42MP |
36 ml | 100 mm |
1669.20€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11327824
|
Pyrex
1636/38MP |
40 ml | 200 mm |
429.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10044604
|
Pyrex
1636/24MP |
9 ml | 100 mm |
328.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10400105
|
Pyrex
1636/44MP |
70 ml | 200 mm |
990.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10125144
|
Pyrex
1636/10MP |
50 ml | 200 mm |
495.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10422205
|
Pyrex
1636/36MP |
20 ml | 100 mm |
394.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
Ideal for culture work with PBT screw caps and PTFE lined rubber disc. Pryex™ culture tubes come in a wide range of sizes to meet your needs.
- Ideale per attività di coltura
- Realizzata in vetro borosilicato Pyrex™
- Elevata resistenza agli attacchi dell’acqua che riduce il rilascio di contaminanti che potrebbero causare variazioni del pH
- Tappi a vite fenolici con dischi di gomma rivestiti in PTFE inerte
- Il tappo resiste a calore secco ripetuto e a cicli di sterilizzazione mediante vapore (121°C per due ore)
Specifica
Fenolico | |
Ideale per attività di coltura | |
PTFE | |
Tappo a vite |
Vetro borosilicato Pyrex | |
Tappo a vite | |
Sì |