Learn More
Cilindro graduato in vetro Pyrex™, classe A
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. Cilindri graduati in vetro Pyrex™, classe A, scalati con graduazioni in smalto bianco per un'elevata visibilità con liquidi di qualsiasi colore. Dotati di una base esagonale, i robusti cilindri sono disponibili in una vasta gamma di capacità.
32.00€ - 275.00€
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Scale Color White
Tipo Graduated Cylinder
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Graduazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Graduazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
12049867
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Pyrex
3201/18
2000 ml 20 ml
221.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11903789
Vedere i documenti
Pyrex
3201/02
5 ml 0.1 ml N/A N/A N/A
12594277
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Pyrex
3201/04
10 ml 0.2 ml
42.60€
pezzi 2
Spedizione stimata: 12-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11913789
missing translation for 'viewDocuments'
Pyrex
3201/06
25 ml 0.5 ml
60.75€
pezzi 2
Spedizione stimata: 12-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Zum Warenkorb hinzufügen
11923789
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Pyrex
3201/08
50 ml 1 ml
67.35€
pezzi 2
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Zum Warenkorb hinzufügen
11933789
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Pyrex
3201/10
100 ml 1 ml
57.05€
pezzi 2
Spedizione stimata: 09-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Zum Warenkorb hinzufügen
12093333
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Pyrex
3201/12
250 ml 2 ml
65.70€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Zum Warenkorb hinzufügen
11943789
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Pyrex
3201/14
500 ml 5 ml
98.95€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11953789
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Pyrex
3201/16
1000 ml 10 ml
275.00€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass. Pyrex™ Glass Cylinders, Class A are scaled with white enamel graduations for high visibility against liquids of any color. Constructed with a hexagonal base, the sturdy cylinders are available in a wide range of capacities.
  • Caratteristiche: robusta base esagonale, marcature in ceramica bianca, ampia gamma di capacità
  • Classe A: conformità certificata secondo le normative di calibrazione tedesche, impressa con il simbolo di conformità "H" 
  • Certificazione del lotto:  incisa con numero di serie specifico per garantire la tracciabilità agli standard nazionali
  • Conforme a: ISO 4788
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Graduated Cylinder
BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Smalto bianco
White
Vetro borosilicato
Classe A
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Cilindro graduato in vetro Pyrex™, classe A
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt