Learn More
Tappi a vite fenolici con disco in gomma con liner in PTFE Pyrex™
Da utilizzare con flaconi per reagenti, provette per coltura e altri flaconi con coperchio svitabile. I tappi a vite in PBT Pyrex™ sono disponibili in vari formati per soddisfare le diverse esigenze di laboratorio. I dischi sigillanti assicurano una tenuta interna inerte, resistenza a vapore di umidità e sono ideali per attività di coltura.
Marca:  Pyrex 4503/20
Codice prodotto. 10399974
  • 82.55€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 05-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PTFE faced sealing disc for chemical resistance
  • Withstands hot air sterilization to 180deg.C
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Black
PTFE faced rubber insert
20/PK
PTFE faced rubber
Reagent and media bottles, culture tubes
Tappo a vite
PBT
20 mm
Autoclavable
Screw Cap
Titolo del prodotto
Tappi a vite fenolici con disco in gomma con liner in PTFE Pyrex™ > Thread size: 20mm