Learn More
Tappi a vite fenolici con disco in gomma con liner in PTFE Pyrex™
Da utilizzare con flaconi per reagenti, provette per coltura e altri flaconi con coperchio svitabile. I tappi a vite in PBT Pyrex™ sono disponibili in vari formati per soddisfare le diverse esigenze di laboratorio. I dischi sigillanti assicurano una tenuta interna inerte, resistenza a vapore di umidità e sono ideali per attività di coltura.
Marca: Pyrex 4503/42
Descrizione
- PTFE faced sealing disc for chemical resistance
- Withstands hot air sterilization to 180deg.C
- Autoclavable
Specifica
Tappo a vite | |
PBT | |
42 mm | |
Autoclavable | |
Screw Cap |
PTFE faced rubber insert | |
10/PK | |
PTFE faced Rubber | |
Reagent bottles |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.