Learn More
Quickfit™ Allihn Condenser with Ground Cone
Ideal for reflux applications.
Marca: Quickfit CX7/06/SC
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Ideal for reflux applications.
- Inner bulb sections provide increased cooling surface
- With detachable plastic screwthread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
Specifica
Ideal for reflux work | |
365 mm | |
Borosilicate Glass |
365 mm | |
40/38 | |
Allihn Condenser |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Product information
Dimensione file: 2.8 MB
Titolo del prodotto
Quickfit™ Allihn Condenser with Ground Cone > Cone Size: 40/38; Length: 365mm; Effective Length: 250mm