Learn More
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15413257
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15413257
5 g
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Codice prodotto. 15413257
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23785.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthy is used as a chiral ligand for metal mediated asymmetric catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthy is used as a chiral ligand for metal mediated asymmetric catalysis.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76189-55-4
Formula molecolare C44H32P2
Molecular Weight (g/mol) 622.69
Numero MDL MFCD00010805
InChI Key MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthaleneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 634876
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Punto di fusione 239°C to 241°C
Quantità 5 g
Beilstein 4914063
Indice di Merck 14,1223
Optical Rotation +230° (c=0.3 in Toluene)
IUPAC Name [2'-(diphenylphosphanyl)-[1,1'-binaphthalen]-2-yl]diphenylphosphane
Peso formulazione 622.69
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoT17E048 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog NumberB23785.MD,B23785.03,B23785.06
Numero di lottoM30J004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog NumberB23785.MD,B23785.03,B23785.06,B23785.MC,B23785.01
Numero di lottoU15J009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/09/2023 Catalog NumberB23785.MD,B23785.03,B23785.06,B23785.MC,B23785.01
Numero di lottoQ17J033 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/04/2023 Catalog NumberB23785.MD,B23785.03,B23785.06
Numero di lottoT15I038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/07/2022 Catalog NumberB23785.MD,B23785.03,B23785.06,B23785.MC,B23785.01
Titolo del prodotto
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98%, Thermo Scientific Chemicals >