Learn More
Heathrow Scientific™ Reagent Reservoir, Non-sterile PVC
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Reagent Reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures
Marca:  Heathrow Scientific™ 120690
Codice prodotto. 16384862
  • 68.30€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Trough design with a 'v' shaped bottom helps ensure that all the reagent is accessible and can be easily aspirated
  • Thick wall construction and wide base adds stability and durability making the reservoir easy to handle without product deformation which results in less spillage
  • Graduation markings on the top edge and inner walls allows measurements of liquid to be easily identified and reduces waste of expensive reagents
  • Pour-off spouts design on all four corners enables easy spill-free pouring and reduces chance of dripping
  • Reservoirs can be conveniently stacked with a unique nesting design that enables easy separation
  • Designed to stay flat on the benchtop and not warp
  • Sealed in easy-to-open bags. No scissors needed to open
  • Quality certificate available on request
  • Disposable
  • Design Patent Pending
Specifica
Vedi altri risultati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto601469 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data13/02/2025 Catalog Number120690
Numero di lotto601351 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data31/01/2025 Catalog Number120690
Numero di lotto601469 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/02/2025 Catalog Number120690
Numero di lotto601351 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number120690
Numero di lotto601351 Tipo di certificatoCertificato di Irradiazione Data31/01/2025 Catalog Number120690
Titolo del prodotto
Heathrow Scientific™ Reagent Reservoir, Non-sterile PVC > 50 mL