Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GLP-1R / GLP1R Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GLP-1R / GLP1R, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_067307.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 14652 |
Nome | GLP-1R / GLP1R Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16040750
|
enQuireBio™
QP6091-ec-10ug |
10 μg | N/A | N/A | N/A | |||||
16080750
|
enQuireBio™
QP6091-ec-50ug |
50 μg | N/A | N/A | N/A | |||||
16030750
|
enQuireBio™
QP6091-ec-100ug |
100 μg |
800.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16060750
|
enQuireBio™
QP6091-ec-200ug |
200 μg | N/A | N/A | N/A | |||||
16070750
|
enQuireBio™
QP6091-ec-500ug |
500 μg | N/A | N/A | N/A | |||||
16050750
|
enQuireBio™
QP6091-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Specifica
NP_067307.2 | |
GLP-1R / GLP1R Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
14652 | |
Research Use Only | |
Glp1r | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GPRPQGTTVS LSETVQKWRE YRRQCQRFLT EAPLLATGLF CNRTFDDYAC WPDGPPGSFV NVSCPWYLPW ASSVLQGHVY RFCTAEGLWL HKDNSSLPWR DLSECEESKR GERNFPEEQL LSLY | |
Greater than 80.4% as determined by SDS-PAGE. |
Titolo del prodotto
enQuireBio™ Recombinant Mouse GLP-1R / GLP1R Protein