Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GLP-1R / GLP1R Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GLP-1R / GLP1R, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6091-ec-200ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
NP_067307.2 | |
GLP-1R / GLP1R Protein | |
Research Use Only | |
Glp1r | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GPRPQGTTVS LSETVQKWRE YRRQCQRFLT EAPLLATGLF CNRTFDDYAC WPDGPPGSFV NVSCPWYLPW ASSVLQGHVY RFCTAEGLWL HKDNSSLPWR DLSECEESKR GERNFPEEQL LSLY | |
Greater than 80.4% as determined by SDS-PAGE. |
14652 | |
200 μg | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
enQuireBio™ Recombinant Mouse GLP-1R / GLP1R Protein > 200μg