Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-1 beta / IL1B Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL-1 beta / IL1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8893-ec-10ug
Codice prodotto. 16007031
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_032387.1
IL-1 beta / IL1B Protein
Research Use Only
IL1B
Recombinant Protein
E. coli
PIRQLHYRLR DEQQKSLVLS DPYELKALHL NGQNINQQVI FSMSFVQGEP SNDKIPVALG LKGKNLYLSC VMKDGTPTLQ LESVDPKQYP KKKMEKRFVF NKIEVKSKVE FESAEFPNWY ISTSQAEHKP VFLGNNSGQD IIDFTMESVS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
16176
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Titolo del prodotto
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-1 beta / IL1B Protein > 10μg