Learn More
Eppendorf™ Pipettatori Research™ Plus
Queste pipette hanno un funzionamento intuitivo e garantiscono procedure operative senza inconvenienti. Le pipette Eppendorf™ Research™ Plus sono conformi alle esigenze più rigorose in termini di precisione e accuratezza – combinano la massima ergonomia con una migliore flessibilità.
Marca:  Eppendorf™ 3123000942
1577.00 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17884601
  • 1640.00€ / 1 set
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipetta meccanica a cuscino d'aria per un pipettaggio accurato, semplice ed ergonomico delle soluzioni acquose
  • Sentite la differenza nel peso e nelle forze di pipettaggio: questa pipetta ultra-leggera è progettata in base ai principi Eppendorf PhysioCare Concept™
  • Approfittate di forze di attacco del puntale minime grazie al cono del puntale a molla (disponibile per tutte le pipette fino a 1 mL) che contribuisce a ridurre lo stress senza compromettere la tenuta del puntale
  • Approfittate di forze di azionamento e di espulsione del puntale tra le più basse nel mercato delle pipette, che contribuiscono a ridurre lo sforzo della mano e del braccio
  • Regolate temporaneamente le vostre pipette in pochi secondi per una maggiore accuratezza durante il pipettaggio di liquidi difficili come l'etanolo o durante il pipettaggio ad altitudini elevate. Ripristino della regolazione di fabbrica senza calibrazione
  • Trattate in autoclave l'intera pipetta oppure soltanto la parte inferiore secondo le vostre esigenze e applicazioni per garantire una corretta decontaminazione
  • Il materiale di prima qualità assicura un'elevata resistenza alla luce UV e agli agenti chimici
    Approfittate di un'eccezionale flessibilità e scegliete tra pipette monocanale a volume fisso o variabile e pipette a 8, 12, 16 e 24 canali
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Serial number specific certificate
Two-Button Operation
Fingerhook
1
Manual Pipettes, Set of 6
Ergonomico
Air-cushion System
Universal tips, epT.I.P.S.™, ep Dualfilter T.I.P.S.™
Autoclavable
Polypropylene, Polycarbonate, Polyetherimide
Eppendorf Research Plus
0.1-2.5 μL, 0.5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
Pipetting of Aqueous Liquids
6 Pipettes: Research™ plus 1-Channel Variable, 1 x Pipette Carousel 2, 6 x epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 tips and ballpoint pen
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Pipettatori Research™ Plus > Single-Channel Pipettes; Includes: Set of 6; Volume: 0.1 to 2.5 μL, 0.5 to 10 μL, 2 to 20 μL, 10 to 100 μL, 20 to 200 μL, 100 to 1000 μL