Learn More
Fisherbrand™ Reusable Class A Volumetric Pipets
Available in either standard or serialized models.
101.00€ - 142.00€
Specifica
Classe | A |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Graduato | Sì |
Colore graduazione | Amber |
Stile punta | Tuf-Temp™ treated |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo | Tempo del flusso min. | Accuracy | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo | Tempo del flusso min. | Accuracy | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17801450
|
Fisherbrand™
13-650-3C |
2 mL | Serialized Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0.006 mL |
113.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17811450
|
Fisherbrand™
13-650-3F |
5 mL | Serialized Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0.01 mL |
142.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17871440
|
Fisherbrand™
13-650-2D |
3 mL | Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0.01 mL |
101.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17881440
|
Fisherbrand™
13-650-2E |
4 mL | Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0.01 mL |
105.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Available in either standard or serialized models.
- Borosilicate glass
- Volume accuracy marked on each pipet
- Permanent amber markings
- Tuf-Temp™–treated tempered tips reduce chipping
Order Info
All pipets are available as PersonaPet™ personalized pipets.
Specifica
A | |
Sì | |
Tuf-Temp™ treated |
Borosilicate Glass | |
Amber | |
Reusable |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Reusable Class A Volumetric Pipets