Learn More
Abeba™ Rubber 9200 Shoes
Acid and base resistant. Rubber sole provides high slip resistance.
Marca:  Abeba™ 9200/44
Codice prodotto. 15633148
  • 69.65€ / 1 paio
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather
  • White
  • PU midsole
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Leather insole
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Leather
Slip-resistant
9200
White
44
Rubber
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Abeba™ Rubber 9200 Shoes > Size: 44